2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450352-25G
APOSPC450352-25GEA 1540 EUR
APOSPC450352-25G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formula: C₁₁H₅F₁₇O₃
MW: 508,128 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28334345
Núm. CAS: 1980086-55-2