Butyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450449-25G
APOSPC450449-25GEA 1540 EUR
APOSPC450449-25G
Butyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Butyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Formula: C₉H₁₁F₇O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28334423
Núm. CAS: 1980038-95-6