4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4562-100MG PC4562-1G PC4562-5G
APOSPC4562-100MGEA 29 EUR
APOSPC4562-100MG APOSPC4562-1G APOSPC4562-5G
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Pto. de fusión: 200…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070813
Núm. CAS: 14091-16-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR