2'-Fluoro-6'-metoxiacetofenona

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4586-1G PC4586-25G PC4586-5G
APOSPC4586-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4586-1G APOSPC4586-25G APOSPC4586-5G
2'-Fluoro-6'-metoxiacetofenona
2'-Fluoro-6'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671762
Núm. CAS: 120484-50-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR