6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC48290-10G PC48290-5G PC48290-1G
APOSPC48290-10GEA 351 EUR
APOSPC48290-10G APOSPC48290-5G APOSPC48290-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₅ClFNO
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832269
Núm. CAS: 1017777-72-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR