5-Bromo-4-fluoro-2-methylanisole

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC48456-1G PC48456-250MG PC48456-5G PC48456-25G
APOSPC48456-1GEA 348 EUR
APOSPC48456-1G APOSPC48456-250MG APOSPC48456-5G APOSPC48456-25G
5-Bromo-4-fluoro-2-methylanisole
5-Bromo-4-fluoro-2-methylanisole
Formula: C₈H₈BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096617
Núm. CAS: 1785363-64-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR