(S)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48541-250MG
APOSPC48541-250MGEA 111 EUR
APOSPC48541-250MG
(S)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(S)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11101244
Núm. CAS: 844647-37-6