2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC48626-1G PC48626-250MG
APOSPC48626-1GEA 220 EUR
APOSPC48626-1G APOSPC48626-250MG
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₂H₁₃BBrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405350
Núm. CAS: 1073339-18-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR