2-Hidroxi-3-(trifluorometil)piridina 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4868W-100G PC4868W-10G PC4868W-25G
APOSPC4868W-100GEA 77 EUR
APOSPC4868W-100G APOSPC4868W-10G APOSPC4868W-25G
2-Hidroxi-3-(trifluorometil)piridina 97%
2-Hidroxi-3-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₄F₃NO
Pto. de fusión: 150…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153194
Núm. CAS: 22245-83-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR