Fluoruro de indio (III), anhidro 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4870-100G PC4870-25G
APOSPC4870-100GEA 919 EUR
APOSPC4870-100G APOSPC4870-25G
Fluoruro de indio (III), anhidro 99%
Fluoruro de indio (III)
Formula: F₃In
Pto. de fusión: 1170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016149
Núm. CAS: 7783-52-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR