Trifluoroacetato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC49140-1KG
APOSPC49140-1KGEA 0 EUR
APOSPC49140-1KG
Trifluoroacetato de metilo 97%
Trifluoroacetato de metilo
Useful intermediate for trifluoroacetylation of amines. Can also be used for the N-acylation of amino acids (with1,1,3,3-tetramethylguanidine): Synthesis, 399 (1976)
Formula: C₃H₃F₃O₂
Pto. Ebullición: 43…44 °C
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000417
Núm. CAS: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3+8,II