5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC49159-1G PC49159-5G
APOSPC49159-1GEA 48 EUR
APOSPC49159-1G APOSPC49159-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid
Formula: C7H3ClF2O2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658163
Núm. CAS: 130025-33-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR