4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC49188-100MG PC49188-1G PC49188-250MG
APOSPC49188-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC49188-100MG APOSPC49188-1G APOSPC49188-250MG
4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
4-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198140
Núm. CAS: 1310405-06-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR