Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC49343-1G PC49343-5G
APOSPC49343-1GEA 140 EUR
APOSPC49343-1G APOSPC49343-5G
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₇H₅F₂NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22392210
Núm. CAS: 1421603-45-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR