2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC49546-1G PC49546-250MG
APOSPC49546-1GEA 102 EUR
APOSPC49546-1G APOSPC49546-250MG
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Formula: C₇H₃F₅
Pto. Ebullición: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698643
Núm. CAS: 1214338-85-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR