Methyl-2-fluoroacrylate 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC4967-25G PC4967-5G
APOSPC4967-25GEA 147 EUR
APOSPC4967-25G APOSPC4967-5G
Methyl-2-fluoroacrylate 97%
Methyl-2-fluoroacrylate
Formula: C₄H₅FO₂
Pto. Ebullición: 95 °C/760mmHg
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,114 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039286
Núm. CAS: 2343-89-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR