3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate 95%

Proveedor: Apollo Scientific

PC49681-100MG PC49681-250MG
APOSPC49681-100MGEA 55.1 EUR
APOSPC49681-100MG APOSPC49681-250MG
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate 95%
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate
Formula: C₃₆H₄₀N·BF₄
Pto. de fusión: 277,2 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31381908
Núm. CAS: 1810004-87-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR