2-Bromo-5-fluoro-3-nitrotoluene

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC500345-1G PC500345-250MG PC500345-5G
APOSPC500345-1GEA 219 EUR
APOSPC500345-1G APOSPC500345-250MG APOSPC500345-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrotoluene
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975467
Núm. CAS: 1463053-91-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR