3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500474-1G PC500474-250MG PC500474-5G
APOSPC500474-1GEA 319 EUR
APOSPC500474-1G APOSPC500474-250MG APOSPC500474-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18378634
Núm. CAS: 1379351-68-4
UN: 3261
ADR: 8,III