5-Fluoro-2-methoxynicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50081-1G
APOSPC50081-1GEA 21.9 EUR
APOSPC50081-1G
5-Fluoro-2-methoxynicotinaldehyde
5-Fluoro-2-methoxynicotinaldehyde
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972398
Núm. CAS: 351410-62-3