5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC501280-1G PC501280-5G
APOSPC501280-1GEA 60.9 EUR
APOSPC501280-1G APOSPC501280-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Formula: C₇H₅BrFIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22543687
Núm. CAS: 1394291-47-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR