4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501675-1G PC501675-5G
APOSPC501675-1GEA 575 EUR
APOSPC501675-1G APOSPC501675-5G
4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BF₅O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20489194
Núm. CAS: 1286278-34-9