2-Chloro-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Chloro-6-fluoro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502804-1G
APOSPC502804-1GEA 1180 EUR
APOSPC502804-1G
2-Chloro-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Chloro-6-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula: C₁₃H₅ClF₆O
MW: 326,622 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31630036
Núm. CAS: 2244084-71-5