2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methoxyphenyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,3-Difluoro-2-(4-methoxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502837-1G
APOSPC502837-1GEA 1180 EUR
APOSPC502837-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methoxyphenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methoxyphenyl ether
Formula: C₁₄H₉F₅O₂
MW: 304.212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31629986
Núm. CAS: 2244084-78-2