2-Amino-4-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502855-1G
APOSPC502855-1GEA 1760 EUR
APOSPC502855-1G
2-Amino-4-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-4-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formula: C₁₃H₇F₅INO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31630040
Núm. CAS: 2244086-23-3