2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC502994-1G PC502994-25G PC502994-5G
APOSPC502994-1GEA 79.9 EUR
APOSPC502994-1G APOSPC502994-25G APOSPC502994-5G
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Formula: C₇H₃BrFNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22557657
Núm. CAS: 364364-00-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR