Ácido (3-fluoro-4-hidroxifenil)acético

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC5039-1G PC5039-25G PC5039-5G
APOSPC5039-1GEA 29.2 EUR
APOSPC5039-1G APOSPC5039-25G APOSPC5039-5G
Ácido (3-fluoro-4-hidroxifenil)acético
Ácido (3-fluoro-4-hidroxifenil)acético
Formula: C₈H₇FO₃
Pto. de fusión: 130…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004348
Núm. CAS: 458-09-3
EINECS: 207-275-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR