Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC50435-100G PC50435-25G PC50435-5G
APOSPC50435-100GEA 277 EUR
APOSPC50435-100G APOSPC50435-25G APOSPC50435-5G
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate 98%
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01090991
Núm. CAS: 79538-28-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR