Ácido 2,4,5-trifluoro-3-metoxibenzoico 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC5060T-100G PC5060T-25G PC5060T-500G
APOSPC5060T-100GEA 43.5 EUR
APOSPC5060T-100G APOSPC5060T-25G APOSPC5060T-500G
Ácido 2,4,5-trifluoro-3-metoxibenzoico 98%
Ácido 2,4,5-trifluoro-3-metoxibenzoico
Formula: C₈H₅F₃O₃
Pto. de fusión: 105…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153201
Núm. CAS: 112811-65-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR