3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid

Proveedor: Apollo Scientific

PC510009-1G PC510009-5G
APOSPC510009-1GEA 164 EUR
APOSPC510009-1G APOSPC510009-5G
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11156505
Núm. CAS: 1021243-16-2

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR