Ethyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510108-5G
APOSPC510108-5GEA 916 EUR
APOSPC510108-5G
Ethyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₀FNO₄
MW: 309,333 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21641307
Núm. CAS: 1111640-60-8