Ethyl 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510156-1G
APOSPC510156-1GEA 601 EUR
APOSPC510156-1G
Ethyl 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₀BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11554987
Núm. CAS: 1214910-61-8