5-Acetamido-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester

Proveedor: Apollo Scientific

PC510190-1G
APOSPC510190-1GEA 804 EUR
APOSPC510190-1G
5-Acetamido-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
5-Acetamido-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22494249
Núm. CAS: 1350558-27-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR