4-Fluoro-3-iodonitrobenzene

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC51098-1G PC51098-5G PC51098-25G
APOSPC51098-1GEA 42.2 EUR
APOSPC51098-1G APOSPC51098-5G APOSPC51098-25G
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461002
Núm. CAS: 177363-10-9

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR