5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC51186-1G PC51186-250MG PC51186-5G
APOSPC51186-1GEA 130 EUR
APOSPC51186-1G APOSPC51186-250MG APOSPC51186-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203615
Núm. CAS: 251300-29-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR