Ethyl 5-amino-4-iodo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC520003-1G
APOSPC520003-1GEA 1140 EUR
APOSPC520003-1G
Ethyl 5-amino-4-iodo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-iodo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₈H₉F₃IN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23135208
Núm. CAS: 1427013-98-6