Methyl 2-(difluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC520065-1G
APOSPC520065-1GEA 3420 EUR
APOSPC520065-1G
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Methyl 2-(difluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₆F₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29767548
Núm. CAS: 2120555-73-7