6-Chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC520067-1G
APOSPC520067-1GEA 2280 EUR
APOSPC520067-1G
6-Chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidin-4-amine
6-Chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₄ClF₂N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29767551
Núm. CAS: 2092036-62-7