1,3-bis(difluoromethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC520311-1G
APOSPC520311-1GEA 627 EUR
APOSPC520311-1G
1,3-bis(difluoromethyl)benzene
1,3-bis(difluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₆F₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29767780
Núm. CAS: 936330-10-8