5-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-phenol
Proveedor: Apollo Scientific
PC520333-1G
APOSPC520333-1GEA 2740 EUR
APOSPC520333-1G
5-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-phenol
5-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-phenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30496645
Núm. CAS: 2092102-01-5