1-[2-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC520387-1G
APOSPC520387-1GEA 2740 EUR
APOSPC520387-1G
1-[2-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[2-(Trifluoromethyl)-3-pyridyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈F₃NO₂
MW: 231,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23134930
Núm. CAS: 1427012-25-6