2-Amino-4-(trifluoromethyl)oxazole 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC5206-1G
APOSPC5206-1GEA 82.8 EUR
APOSPC5206-1G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)oxazole 98%
2-Amino-4-(trifluoromethyl)oxazole
Formula: C₄H₃F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777221
Núm. CAS: 35629-71-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR