2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride 95%

Proveedor: Apollo Scientific

PC520610-10G PC520610-1G PC520610-5G
APOSPC520610-10GEA 861 EUR
APOSPC520610-10G APOSPC520610-1G APOSPC520610-5G
2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226554
Núm. CAS: 121793-12-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR