α-α-α-Trifluoro-3-Nitrotolueno 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC5250-100G PC5250-1KG PC5250-500G PC5250-25G PC5250-5KG PC5250-10KG
APOSPC5250-100GEA 69.6 EUR
APOSPC5250-100G APOSPC5250-1KG APOSPC5250-500G APOSPC5250-25G APOSPC5250-5KG APOSPC5250-10KG
α-α-α-Trifluoro-3-Nitrotolueno 95%
α-α-α-Trifluoro-3-Nitrotolueno
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Pto. Ebullición: 200…205 °C
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007260
Núm. CAS: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
UN: 2306
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR