3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC53111-1G PC53111-250MG
APOSPC53111-1GEA 754 EUR
APOSPC53111-1G APOSPC53111-250MG
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₂BrF₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29036692
Núm. CAS: 1980053-04-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR