1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC53201-10G PC53201-1G PC53201-5G PC53201-25G
APOSPC53201-10GEA 419 EUR
APOSPC53201-10G APOSPC53201-1G APOSPC53201-5G APOSPC53201-25G
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₇BrF₂
Pto. Ebullición: 80…82 °C/9,75mmHg
Densidad: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110333
Núm. CAS: 1000994-95-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR