2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC53278-1G PC53278-25G PC53278-5G
APOSPC53278-1GEA 94.4 EUR
APOSPC53278-1G APOSPC53278-25G APOSPC53278-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787098
Núm. CAS: 454-15-9
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR