4,5-Difluoro-o-toluidine 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC53402-25G PC53402-5G PC53402-1G
APOSPC53402-25GEA 371 EUR
APOSPC53402-25G APOSPC53402-5G APOSPC53402-1G
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
4,5-Difluoro-o-toluidine
Formula: C₇H₇F₂N
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062378
Núm. CAS: 875664-57-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR