5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC535006-100MG PC535006-250MG
APOSPC535006-100MGEA 55.1 EUR
APOSPC535006-100MG APOSPC535006-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527529
Núm. CAS: 95383-26-9

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR