(Bromometil)pentafluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
PC5550-100G
APOSPC5550-100GEA 497 EUR
APOSPC5550-100G
(Bromometil)pentafluorobenceno 98%
Pentafluorobenzyl bromide
Formula: (C₆F₅)CH₂Br
MW: 260,99 g/mol
Pto. Ebullición: 174…175 °C
Pto. de fusión: 19…20 °C
Densidad: 1,728 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000299
Núm. CAS: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
UN: 3265
ADR: 8,II